578428
(S)-(−)-5,5′,6,6′-Tetramethyl-3,3′-di-tert-butyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diol
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -83±3°, c = 0.4 in THF
Pf
170-174 °C
Chaîne SMILES
Cc1cc(c(O)c(c1C)-c2c(C)c(C)cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H34O2/c1-13-11-17(23(5,6)7)21(25)19(15(13)3)20-16(4)14(2)12-18(22(20)26)24(8,9)10/h11-12,25-26H,1-10H3
Clé InChI
NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable