Key Documents
578118
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1-Allyl-2,5-dimethylpiperazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n25/D 1.4730 (lit.)
Point d'ébullition
60-61 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CN(CC=C)[C@H](C)CN1
InChI
1S/C9H18N2/c1-4-5-11-7-8(2)10-6-9(11)3/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
VKUXNUOPPQWDMV-DTWKUNHWSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58.3 °C - closed cup