577847
Lead oxide
powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lead oxide, red, Lead(II,IV) oxide, Minium
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
10 mmHg ( 0 °C)
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
Clé InChI
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3