Documents
577146
Sigma-Aldrich
Propane-13C3/Helium Gas Mixture
ratio (1:9), 99% 13C
About This Item
Code UNSPSC :
12352001
Pureté isotopique
99% 13C
Forme
gas
Composition
ratio (1:9)
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3