Principaux documents
576816
Sigma-Aldrich
Palmitoyl-1-13C-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC22H45NO4 · HCl
Poids moléculaire :
437.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Pf
166 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl.CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i23+1;
Clé InChI
GAMKNLFIHBMGQT-HRLRBSSBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable