Principaux documents
576670
Sigma-Aldrich
N-[3-(Dimethylamino)propyl]lauramide
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10CONH(CH2)3N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
34.5-38.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C
InChI
1S/C17H36N2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17(20)18-15-13-16-19(2)3/h4-16H2,1-3H3,(H,18,20)
Clé InChI
TWMFGCHRALXDAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable