576379
Polyaniline (emeraldine base)
average Mw ~100,000
Synonyme(s) :
Emeraldine base polyaniline
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average Mw ~100,000
Conductivité
1 × 10-9 S/cm (pressed pellet, ASTM F8)
Solubilité
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmax
324 nm
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
Clé InChI
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.