Principaux documents
576255
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-1H-quinolinone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC1=CC(=O)c2ccccc2N1