Principaux documents
575607
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrachloroferrate(III)
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tetraethylammonium iron(III)tetrachloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H20Cl4FeN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
solid
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Fe-](Cl)(Cl)Cl.CC[N+](CC)(CC)CC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable