Principaux documents
575437
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-propyl methanesulfonate
98%
About This Item
Formule linéaire :
H3CO(C6H4)O(CH2)3OSO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
56-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OCCCOS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C11H16O5S/c1-14-10-4-6-11(7-5-10)15-8-3-9-16-17(2,12)13/h4-7H,3,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
FBIHATGPERZNQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable