Principaux documents
575194
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Pr2(SO4)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
570.00
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
crystalline
Chaîne SMILES 
[Pr+3].[Pr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable