Principaux documents
574821
Sigma-Aldrich
Bis(ethylenediamine)dioxorhenium(V) chloride
99.8% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H16ClN4O2Re
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99.8% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: rhenium
Chaîne SMILES 
NCCN.NCCN.Cl[Re](=O)=O
InChI
1S/2C2H8N2.ClH.2O.Re/c2*3-1-2-4;;;;/h2*1-4H2;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
Clé InChI
MJPLRWJGVRNXRM-UHFFFAOYSA-M