Principaux documents
574287
Sigma-Aldrich
[2-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]trimethylammonium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H35ClNP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12350000
ID de substance PubChem :
Pf
223 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].C[N+](C)(C)CCP(C1CCCCC1)C2CCCCC2