Principaux documents
574120
Sigma-Aldrich
5-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)furfural
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
128-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(OC)c(Cl)c2
InChI
1S/C12H9ClO3/c1-15-12-4-2-8(6-10(12)13)11-5-3-9(7-14)16-11/h2-7H,1H3
Clé InChI
ZPFXNBOOLWTXFB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable