Principaux documents
574090
Sigma-Aldrich
Gallium(III) perchlorate hydrate
99.999% trace metals basis
5 G
318,00 $
318,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
318,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Ga(CIO4)3 · xH2o
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.07 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
318,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
chunks
Impuretés
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
175 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ga+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Ga.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clé InChI
POVMVMOENAMBPV-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges