Documents
573523
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ylamine
96%
Synonyme(s) :
4-Bromo-5-methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
103-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1nn(c(N)c1Br)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H10BrN3/c1-7-9(11)10(12)14(13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,12H2,1H3
Clé InChI
KNUGDEKPCNCMIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable