Documents
573396
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
215 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC(CC(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N2O4/c10-8(5-9(12)13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13)
Clé InChI
JVQPVKJZKRICRR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable