Principaux documents
573388
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(N)CC(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
NYTANCDDCQVQHG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable