Principaux documents
573213
Sigma-Aldrich
(4S)-4-[(1R)-2-Azido-1-(benzyloxy)ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H19N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Activité optique
[α]20/D +13°, neat
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.5090 (lit.)
Densité
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@@H](CN=[N+]=[N-])OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H19N3O3/c1-14(2)19-10-13(20-14)12(8-16-17-15)18-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-13H,8-10H2,1-2H3/t12-,13+/m1/s1
Clé InChI
YWANFIYHLHBBCF-OLZOCXBDSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup