Principaux documents
572446
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
46-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(CBr)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10(11)12/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
WOUWGCLQOJPWHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges