Principaux documents
572403
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-calcium doped
nanopowder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CeO2
Poids moléculaire :
172.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Forme
nanopowder
Contient
10 mol % calcium as dopant
Composition
Ce0.9Ca0.1O2
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Superficie
100-120 m2/g
Taille des particules
<100 nm
Chaîne SMILES 
[Ca].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ca.Ce.2O.2H
Clé InChI
CBEFPOUMLUPIIH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable