Principaux documents
572381
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-yttria doped
nanopowder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CeO2
Poids moléculaire :
172.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Forme
nanopowder
Contient
15 mol % yttria as dopant
Composition
Ce0.85Y0.15O2
Taille des particules
<100 nm
Chaîne SMILES 
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O