Principaux documents
572292
Sigma-Aldrich
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3NHCNHNHCNHNH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
215-219 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H9F2N5.ClH/c9-4-1-2-6(5(10)3-4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
Clé InChI
XIUCHDFQXPAMQP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable