Principaux documents
572128
Sigma-Aldrich
[4-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]-1,1,2-ethylenetricarbonitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2CH2)NC6H4C(CN)=C(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
72-76 °C (lit.)
λmax
514 nm
Chaîne SMILES 
OCCN(CCO)c1ccc(cc1)C(\C#N)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C15H14N4O2/c16-9-13(10-17)15(11-18)12-1-3-14(4-2-12)19(5-7-20)6-8-21/h1-4,20-21H,5-8H2
Clé InChI
XIKHTCQHDCGMQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable