Documents
571962
Sigma-Aldrich
Cycloheptyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C7H13NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4680 (lit.)
Point d'ébullition
188-189 °C (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=NC1CCCCCC1
InChI
1S/C8H13NO/c10-7-9-8-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
Clé InChI
JCNLHDHXQVZQAM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup