Principaux documents
571903
Sigma-Aldrich
Diethyl 1-benzyl-3,4-dihydroxy-1H-pyrrole-2,5-dicarboxylate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H19NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
143-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1c(O)c(O)c(C(=O)OCC)n1Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO6/c1-3-23-16(21)12-14(19)15(20)13(17(22)24-4-2)18(12)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,19-20H,3-4,10H2,1-2H3
Clé InChI
AXYCCUUFBQELMR-UHFFFAOYSA-N
Application
Starting material for substituted 3,4-ethylenedioxypyrroles.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zong, K.; Abboud, K.; Reynolds, J.
Tetrahedron Letters, 45, 4973-4973 (2004)