Key Documents
571792
3,4-Dimethoxybenzyl isocyanate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41121800
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5470 (lit.)
Densité
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CN=C=O)cc1OC
InChI
1S/C10H11NO3/c1-13-9-4-3-8(6-11-7-12)5-10(9)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Clé InChI
DHMDAJLTEKDQBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable