Principaux documents
571555
Sigma-Aldrich
Potassium p-tolyltrifluoroborate
1 G
75,10 $
75,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
75,10 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4BF3K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
[K+].Cc1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
KRWDYXJWQBTBAH-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassium p-tolyltrifluoroborate can be used:
  • As a precursor/starting material for the synthesis of biaryl compounds by reacting with various aryl halides using Pd/C catalyst.[1][2]
  • As a reagent in the carbonylative arylation of vinyl ketones via 1,4-addition.[3]
  • As a substrate in the synthesis of primary arylamines by reacting with hydroxylamine-O-sulfonic acid under metal-free conditions.[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Palladium on carbon-catalyzed cross-coupling of aryl halides with potassium p-tolyltrifluoroborate in air
LeBlond CR, et al.
Synthetic Communications, 39(4), 636-640 (2009)
Carbonylative 1, 4-addition of potassium aryltrifluoroborates to vinyl ketones
Sauthier M, et al.
New. J. Chem., 33(5), 969-971 (2009)
Oxygen-promoted Pd/C-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction of potassium aryltrifluoroborates
Liu C, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 27(5), 631-634 (2016)
Sonication and Microwave-Assisted Primary Amination of Potassium Aryltrifluoroborates and Phenylboronic Acids under Metal-Free Conditions
Kuik D, et al.
Synthesis, 49(11), 2555-2561 (2017)