Documents
571199
Sigma-Aldrich
[2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide solution
0.25 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
C6H4CH2NC4H8MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.25 M in THF
Point d'ébullition
65 °C
Densité
0.919 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Mg]c1ccccc1CN2CCCC2
InChI
1S/C11H14N.BrH.Mg/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-12;;/h1-3,6H,4-5,8-10H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
GPUHBRNTFINYSU-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup