Principaux documents
571105
Sigma-Aldrich
Methallyl isothiocyanate
technical
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)CH2NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pb
69 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)CN=C=S
InChI
1S/C5H7NS/c1-5(2)3-6-4-7/h1,3H2,2H3
Clé InChI
SFCQVEDGNZVACI-UHFFFAOYSA-N
Attention
Refrigerate
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup