Principaux documents
570508
Sigma-Aldrich
JandaJel-Rink amide
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetamido methyl on JandaJel, Knorr linker on JandaJel
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Réticulation
1 % cross-linked
Ampleur du marquage
0.5 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Informations légales
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable