Principaux documents
570443
Sigma-Aldrich
Disperse Red 13 acrylate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H19ClN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
solid
Pf
74-79 °C (lit.)
λmax
202 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN(CCOC(=O)C=C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H19ClN4O4/c1-3-19(25)28-12-11-23(4-2)15-7-5-14(6-8-15)21-22-18-10-9-16(24(26)27)13-17(18)20/h3,5-10,13H,1,4,11-12H2,2H3/b22-21+
Clé InChI
MXXVPCCKVUYGHS-QURGRASLSA-N
Description générale
NLO material
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable