Principaux documents
570370
Sigma-Aldrich
9H-Carbazole-9-ethylmethacrylate
Synonyme(s) :
2-(9H-Carbazol-9-yl)ethyl methacrylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pf
72.7-79.4 °C (lit.)
λmax
241 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C18H17NO2/c1-13(2)18(20)21-12-11-19-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)19/h3-10H,1,11-12H2,2H3
Clé InChI
PCRXBGQWYLIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
NLO material
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable