Principaux documents
570044
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-β-D-glucopyranoside
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H42O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
582.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
108-112 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)O[C@@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C37H42O6/c1-28(2)42-37-36(41-26-32-21-13-6-14-22-32)35(40-25-31-19-11-5-12-20-31)34(39-24-30-17-9-4-10-18-30)33(43-37)27-38-23-29-15-7-3-8-16-29/h3-22,28,33-37H,23-27H2,1-2H3/t33-,34-,35+,36-,37-/m1/s1
Clé InChI
FASXBSZVQKGFRE-KHKVHWIZSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Journal of the American Chemical Society, 530-530 (1966)