Principaux documents
569658
Sigma-Aldrich
5,8-Dimethoxy-1-tetralone
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
59-63 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OC)c2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C12H14O3/c1-14-10-6-7-11(15-2)12-8(10)4-3-5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
VAMWBRIIBYQTGS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable