Principaux documents
569402
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
96%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H(OCH3)2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Pf
115-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1c(Cl)cc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O3/c1-13-7-3-6(10)5(4-12)8(11)9(7)14-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
FIHJBVMZUXYWLE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable