Principaux documents
569135
Sigma-Aldrich
4-sec-Butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)C6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5170 (lit.)
pb
199-200 °C (lit.)
Densité
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-3-9(2)10-4-6-11(7-5-10)12-8-13/h4-7,9H,3H2,1-2H3
Clé InChI
SSMJMZXHYWSCET-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup