Documents
569089
Sigma-Aldrich
4-Isocyanatobenzophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(O)C6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
69-73 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H9NO2/c16-10-15-13-8-6-12(7-9-13)14(17)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Clé InChI
UUUAWYNSKSCNMD-UHFFFAOYSA-N
Attention
Refrigerate
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable