Principaux documents
568945
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylphenyl isocyanate
96%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6HBrNCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Pf
37-42 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(C)c1Br
InChI
1S/C10H10BrNO/c1-6-4-7(2)10(12-5-13)8(3)9(6)11/h4H,1-3H3
Clé InChI
PXIWEPBSGPAODI-UHFFFAOYSA-N
Attention
Refrigerate
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable