Principaux documents
568465
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(octyloxy)benzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(O(CH2)7CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4840 (lit.)
pb
332-333 °C (lit.)
Densité
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOc1ccccc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O2/c1-3-5-7-9-11-15-19-23-21-17-13-14-18-22(21)24-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
Clé InChI
FNLUIKNPCILERZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup