Documents
568392
Sigma-Aldrich
4,8-Dichloroquinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5Cl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
156-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccnc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-7-4-5-12-9-6(7)2-1-3-8(9)11/h1-5H
Clé InChI
SDPCOMBBZFETLG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable