Documents
568384
Sigma-Aldrich
2,3-Diethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5200 (lit.)
Point d'ébullition
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(OCC)c1OCC
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-7-5-6-9(8-12)11(10)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PBXMCIHCBBHGJH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup