Principaux documents
567973
Sigma-Aldrich
5-(4-Chloro-2-nitrophenyl)furfural
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H6ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
91-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H6ClNO4/c12-7-1-3-9(10(5-7)13(15)16)11-4-2-8(6-14)17-11/h1-6H
Clé InChI
QUHBWTNARIJFIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable