Documents
567787
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-phenoxyphenyl isocyanate
97%
Synonyme(s) :
4-Chloro-2-isocyanatophenyl phenyl ether
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OC6H3(Cl)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
43-47 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(Oc2ccccc2)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C13H8ClNO2/c14-10-6-7-13(12(8-10)15-9-16)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H
Clé InChI
SCGXZJTXFUNGAL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves