Principaux documents
567493
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H3CH3OCH2CH3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
89-94 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-3-13-9-5-4-7(2)6-8(9)10(11)12/h4-6,11-12H,3H2,1-2H3
Clé InChI
KBGGTPGSWHNQEX-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable