Principaux documents
566993
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(III) iodide
About This Item
Formule linéaire :
(C5H5)2VI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[V]I.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2