Documents
566632
Sigma-Aldrich
Poly(3,3′,4,4′-benzophenonetetracarboxylic dianhydride-alt-3,6-diaminoacridine hemisulfate)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
>400 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
methanol: insoluble
λmax
266 nm
Fluorescence
λex 260 nm; λem 508 nm in DMSO
Caractéristiques et avantages
Fluorescent dye-containing polyimide with good solubility characteristics.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable