Principaux documents
566381
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3C(O)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
129-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H2,10,11)
Clé InChI
CMWOHNIHUBDEAG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yael Kilstein et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 357(1), 114-124 (2016-01-16)
The upregulated kinin B1 receptors exert a pivotal role in modulating inflammatory processes. In isolated human umbilical veins (HUVs), kinin B1 receptor is upregulated as a function of in vitro incubation time and proinflammatory stimuli. The aim of this study