Principaux documents
566276
Sigma-Aldrich
Strontium bromide
anhydrous, beads, -10 mesh, 99.995%
Synonyme(s) :
Strontium dibromide
About This Item
Formule linéaire :
SrBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.43
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
99.995%
Forme
beads
Taille des particules
-10 mesh
Chaîne SMILES 
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Caractéristiques et avantages
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Peter Scherpelz et al.
Journal of chemical theory and computation, 12(8), 3523-3544 (2016-06-23)
We present an implementation of G0W0 calculations including spin-orbit coupling (SOC) enabling investigations of large systems, with thousands of electrons, and we discuss results for molecules, solids, and nanocrystals. Using a newly developed set of molecules with heavy elements (called