Principaux documents
566187
Sigma-Aldrich
Indenylzirconium(IV) trichloride
97%
Synonyme(s) :
Trichloro[(1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-yl]zirconium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7Cl3Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zirconium
Pf
151-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Zr](Cl)Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1
InChI
1S/C9H7.3ClH.Zr/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;;/h1-7H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
RHUATJQAOSHYRG-UHFFFAOYSA-K
Application
Reactant for:
  • Synthesis of zirconocenes bearing benz[f]indenyl ligand
  • Monoindenyl halides of zirconium
Polymerization catalyst for modification of polyethylene polydiversity via blending Ziegler-Natta catalysts with IV-half metallocene or scorpionate complexes
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges